1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902860-1G OR902860-5G
APOSOR902860-1GEA 219 EUR
APOSOR902860-1G APOSOR902860-5G
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909350
CAS-Nummer: 83747-12-0