Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903069-25G OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA 299 EUR
APOSOR903069-25G APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molecular Weight: 143.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09991718
CAS-Nummer: 1796-27-6