Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903261-1G OR903261-5G
APOSOR903261-1GEA 143 EUR
APOSOR903261-1G APOSOR903261-5G
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate 97%
Ethyl 2-(4-bromoanilino)acetate
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 258.112 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00461415
CAS-Nummer: 2521-92-8