N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903353-1G OR903353-250MG
APOSOR903353-1GEA 596 EUR
APOSOR903353-1G APOSOR903353-250MG
N-(2-Cyanophenyl)acetamide 97%
N-(2-Cyanophenyl)acetamide
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160,173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00222087
CAS-Nummer: 25116-00-1