tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 116 EUR
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molecular Weight: 187.236 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11111782
CAS-Nummer: 220199-85-9