2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903536-100MG OR903536-1G OR903536-250MG
APOSOR903536-100MGEA 168 EUR
APOSOR903536-100MG APOSOR903536-1G APOSOR903536-250MG
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₂S
Molecular Weight: 192.281 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752918
CAS-Nummer: 60598-69-8