(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903938-1G OR903938-250MG
APOSOR903938-1GEA 0 EUR
APOSOR903938-1G APOSOR903938-250MG
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid 95%
(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752783
CAS-Nummer: 67451-42-7