2-(2-Thienyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Thiophen-2-yl)piperidine
OR903976-1G OR903976-250MG
APOSOR903976-1GEA 0 EUR
APOSOR903976-1G APOSOR903976-250MG
2-(2-Thienyl)piperidine 95%
2-(2-Thienyl)piperidine
Formel: C₉H₁₃NS
Molecular Weight: 167,271 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663548
CAS-Nummer: 270902-38-0