4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Ethoxymethyl)phenylboronic acid
OR903985-1G
OR903985-5G
APOSOR903985-1GEA
219
EUR
APOSOR903985-1G
APOSOR903985-5G
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
4-Ethoxymethylphenylboronic acid
Formel:
C₉H₁₃BO₃ Molecular Weight: 180.009 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08701751 CAS-Nummer: 279262-31-6 |