(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-Methyl 1-tritylaziridine-2-carboxylate, Methyl (2S)-1-tritylaziridine-2-carboxylate
OR904264-5G
OR904264-1G
APOSOR904264-5GEA
59.6
EUR
APOSOR904264-5G
APOSOR904264-1G
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Formel:
C₂₃H₂₁NO₂ Molecular Weight: 343.418 g/mol Schmelzpunkt: 124…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863736 CAS-Nummer: 75154-68-6 |