N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904295-1G
OR904295-5G
APOSOR904295-1GEA
87
EUR
APOSOR904295-1G
APOSOR904295-5G
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 98%
N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂ Molecular Weight: 170,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059893 CAS-Nummer: 62995-79-3 |