4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Cyano-3-ethoxyphenyl)boronic acid
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 224 EUR
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₀BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19684099
CAS-Nummer: 2096338-63-3