4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904418-1G OR904418-250MG
APOSOR904418-1GEA 683 EUR
APOSOR904418-1G APOSOR904418-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664423
CAS-Nummer: 103988-96-1