(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904431-1G
OR904431-250MG
APOSOR904431-1GEA
387
EUR
APOSOR904431-1G
APOSOR904431-250MG
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride 95%
(R)-3-(1-Aminoethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel:
C₉H₁₀N₂·ClH Molecular Weight: 182.65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11101227 CAS-Nummer: 1286693-23-9 |