5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: WAY-634964
OR904544-1G OR904544-250MG
APOSOR904544-1GEA 1010 EUR
APOSOR904544-1G APOSOR904544-250MG
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formel: C₉H₇N₃O₂
Molecular Weight: 189,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05269153
CAS-Nummer: 157842-34-7