Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 6-oxo-3,6-dihydropyrimidine-4-carboxylate
OR904554-1G OR904554-5G
APOSOR904554-1GEA 43.5 EUR
APOSOR904554-1G APOSOR904554-5G
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate 98%
Methyl 6-hydroxypyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,123 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00496785
CAS-Nummer: 7399-93-1