Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Iron(III) 4-methylbenzenesulphonate
OR904634-25G OR904634-100G OR904634-500G OR904634-5G
APOSOR904634-25GEA 29 EUR
APOSOR904634-25G APOSOR904634-100G APOSOR904634-500G APOSOR904634-5G
Iron(III) p-toluenesulphonate 96%
Iron(III) p-toluenesulphonate
Formel: (C₇H₇O₃S)₃·Fe
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01766290
CAS-Nummer: 77214-82-5