2-Butylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904755-1G OR904755-250MG
APOSOR904755-1GEA 435 EUR
APOSOR904755-1G APOSOR904755-250MG
2-Butylpyrrolidine 95%
2-Butylpyrrolidine
Formel: C₈H₁₇N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663449
CAS-Nummer: 3446-98-8