2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR904913-1G OR904913-250MG
APOSOR904913-1GEA 0 EUR
APOSOR904913-1G APOSOR904913-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)pyrrolidine
Formel: C₉H₁₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06653530
CAS-Nummer: 118248-27-4