2-Isopropoxynitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905066-1G
OR905066-5G
APOSOR905066-1GEA
102
EUR
APOSOR905066-1G
APOSOR905066-5G
2-Isopropoxynitrobenzene 98%
2-Isopropoxynitrobenzene
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01657560 CAS-Nummer: 38753-50-3 |