2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905113-100MG OR905113-1G OR905113-250MG
APOSOR905113-100MGEA 190 EUR
APOSOR905113-100MG APOSOR905113-1G APOSOR905113-250MG
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine 95%
2-(2,4-Dimethylphenyl)piperidine
Formel: C₁₃H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663651
CAS-Nummer: 383128-60-7