1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905190-1G OR905190-5G
APOSOR905190-1GEA 197 EUR
APOSOR905190-1G APOSOR905190-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664908
CAS-Nummer: 35524-41-5