1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905308-1G OR905308-250MG
APOSOR905308-1GEA 0 EUR
APOSOR905308-1G APOSOR905308-250MG
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane
Formel: C₁₁H₂₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06653331
CAS-Nummer: 881040-13-7