Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905371-1G OR905371-5G
APOSOR905371-1GEA 190 EUR
APOSOR905371-1G APOSOR905371-5G
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168.193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277223
CAS-Nummer: 26308-40-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable