Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
OR905564-1G OR905564-250MG
APOSOR905564-1GEA 282 EUR
APOSOR905564-1G APOSOR905564-250MG
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277229
CAS-Nummer: 70582-73-9