Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905661-1G
OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA
348
EUR
APOSOR905661-1G
APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ Molecular Weight: 195,215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832433 CAS-Nummer: 935765-07-4 |