2-Neopentylpiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905847-100MG
OR905847-1G
OR905847-250MG
APOSOR905847-100MGEA
190
EUR
APOSOR905847-100MG
APOSOR905847-1G
APOSOR905847-250MG
2-Neopentylpiperidine 95%
2-Neopentylpiperidine
Formel:
C₁₀H₂₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663605 CAS-Nummer: 383128-30-1 |