1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR905911-100MG OR905911-1G OR905911-250MG
APOSOR905911-100MGEA 190 EUR
APOSOR905911-100MG APOSOR905911-1G APOSOR905911-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂
Molecular Weight: 168,279 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663442
CAS-Nummer: 112906-37-3