Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methoxy-3-methyl-5-oxopentanoic acid
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 406 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631203
CAS-Nummer: 27151-65-1