Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 108 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formel: C₉H₁₆O
Molecular Weight: 140.223 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501505
CAS-Nummer: 849671-56-3