(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Methoxypyridine-2-yl)methanol
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 56.7 EUR
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formel: C₇H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235020
CAS-Nummer: 127978-70-5