(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (4-Phenylthiazol-2-yl)methanamine
OR906221-1G OR906221-250MG OR906221-5G
APOSOR906221-1GEA 191 EUR
APOSOR906221-1G APOSOR906221-250MG APOSOR906221-5G
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine 95%
(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)methanamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Molecular Weight: 190,265 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05221867
CAS-Nummer: 90916-45-3