2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 190 EUR
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₇N·ClH
Molecular Weight: 163.688 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07357628
CAS-Nummer: 1177339-95-5