5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 574 EUR
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formel: C₅H₃N₃O
Molecular Weight: 121,097 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109807
CAS-Nummer: 1753-49-7