N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906944-1G
OR906944-5G
APOSOR906944-1GEA
284
EUR
APOSOR906944-1G
APOSOR906944-5G
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
N-Propylpiperidine-4-carboxamide
Formel:
C₉H₁₈N₂O Molecular Weight: 170.252 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08444678 CAS-Nummer: 200267-73-8 |