5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR906963-1G OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA 290 EUR
APOSOR906963-1G APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formel: C₇H₁₃N₃
Molecular Weight: 139,198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05237221
CAS-Nummer: 3524-34-3