2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907262-1G OR907262-5G
APOSOR907262-1GEA 212 EUR
APOSOR907262-1G APOSOR907262-5G
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formel: C₉H₁₁ClO
Molecular Weight: 170,636 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00229409
CAS-Nummer: 31002-87-6