2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 754 EUR
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₈N₂S
Molecular Weight: 164.228 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752930
CAS-Nummer: 58124-28-0