4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 495 EUR
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Formel: C₆H₆BClO₄S
Molecular Weight: 220,438 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18311836
CAS-Nummer: 2096331-56-3