[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 256 EUR
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18432535
CAS-Nummer: 603122-81-2