2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907453-10G OR907453-1G OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA 502 EUR
APOSOR907453-10G APOSOR907453-1G APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136.194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13178818
CAS-Nummer: 37123-91-4