2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Methoxyethoxy)-pyridine-5-boronic acid, (6-(2-Methoxyethoxy)pyridin-3-yl)boronic acid
OR907503-1G
OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA
143
EUR
APOSOR907503-1G
APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formel:
C₈H₁₂BNO₄ Molecular Weight: 196.996 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26045258 CAS-Nummer: 1282378-03-3 |