Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907520-1G OR907520-5G
APOSOR907520-1GEA 23.2 EUR
APOSOR907520-1G APOSOR907520-5G
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398994
CAS-Nummer: 195318-63-9