N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907545-1G OR907545-5G
APOSOR907545-1GEA 145 EUR
APOSOR907545-1G APOSOR907545-5G
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 196.203 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189394
CAS-Nummer: 764708-19-2