Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907617-1G OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907617-1G APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molecular Weight: 175.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086010
CAS-Nummer: 2463-16-3