Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907812-25G
OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA
551
EUR
APOSOR907812-25G
APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040996 CAS-Nummer: 7476-66-6 |