tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907891-1G OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA 183 EUR
APOSOR907891-1G APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₂O₂S
Molecular Weight: 184.255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18909502
CAS-Nummer: 939-62-8