(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907901-1G
OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA
62.5
EUR
APOSOR907901-1G
APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Formel:
C₉H₁₀O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778410 CAS-Nummer: 50266-60-9 |