Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 219 EUR
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Formel: C₉H₁₂O₂S
Molecular Weight: 184,255 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18783158
CAS-Nummer: 99198-96-6