methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907907-1G OR907907-250MG
APOSOR907907-1GEA 444 EUR
APOSOR907907-1G APOSOR907907-250MG
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate 98%
methyl 3-formyl-5-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045770
CAS-Nummer: 69026-10-4